Tlačiť
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-bromo-2-bromomethylbenzoate
OR400314-1G OR400314-25G OR400314-5G
APOSOR400314-1GEA 59.77 EUR
APOSOR400314-1G APOSOR400314-25G APOSOR400314-5G
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₈Br₂O₂
Mw: 307.97 g/mol
Teplota tavenia: 79…80 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04114319
Číslo CAS: 78471-43-9