Tlačiť
Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
OR400300-1G OR400300-250MG OR400300-5G
APOSOR400300-1GEA 97.74 EUR
APOSOR400300-1G APOSOR400300-250MG APOSOR400300-5G
Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrClO₂
Mw: 263.5200 g/mol
Teplota varu: 149…152 °C/8mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06804577
Číslo CAS: 668262-52-0