Tlačiť
4-Oxoheptanedioc acid diethyl ester 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Diethyl 4-oxoheptanedioate
OR40025-25G OR40025-10G OR40025-100G
APOSOR40025-25GEA 28.28 EUR
APOSOR40025-25G APOSOR40025-10G APOSOR40025-100G
4-Oxoheptanedioc acid diethyl ester 97%
4-Oxoheptanedioc acid diethyl ester
Vzorec: C₁₁H₁₈O₅
Teplota varu: 144 °C/0,6mmHg
Hustota: 1,073 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009210
Číslo CAS: 6317-49-3