Tlačiť
6-Iodoanthranilic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-6-iodobenzoic acid
OR400135-100MG OR400135-1G OR400135-250MG
APOSOR400135-100MGEA 24.91 EUR
APOSOR400135-100MG APOSOR400135-1G APOSOR400135-250MG
6-Iodoanthranilic acid 98%
6-Iodoanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆INO₂
Mw: 263.0300 g/mol
Teplota varu: 372 °C/760mmHg
Teplota tavenia: 145…147 °C
Teplota vzplanutia: 178.9 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07774160
Číslo CAS: 20776-52-7