Tlačiť
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400057-1G OR400057-5G OR400057-25G
APOSOR400057-1GEA 24.95 EUR
APOSOR400057-1G APOSOR400057-5G APOSOR400057-25G
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇IO₂
Teplota tavenia: 140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04128999
Číslo CAS: 42298-41-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III