Tlačiť
3-Bromoisatoic anhydride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 8-Bromo-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR400020-1G OR400020-5G OR400020-25G
APOSOR400020-1GEA 39.74 EUR
APOSOR400020-1G APOSOR400020-5G APOSOR400020-25G
3-Bromoisatoic anhydride
3-Bromoisatoic anhydride
Vzorec: C₈H₄BrNO₃
Mw: 242.0300 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06738735
Číslo CAS: 331646-98-1