Tlačiť
4-Methylisatoic anhydride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 7-Methyl-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR400018-1G OR400018-5G
APOSOR400018-1GEA 69.7 EUR
APOSOR400018-1G APOSOR400018-5G
4-Methylisatoic anhydride 97%
4-Methylisatoic anhydride
Vzorec: C₉H₇NO₃
Mw: 177.1568 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03426400
Číslo CAS: 63480-11-5