Tlačiť
4-Bromoisatoic anhydride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR400015-1G OR400015-25G OR400015-5G
APOSOR400015-1GEA 64.98 EUR
APOSOR400015-1G APOSOR400015-25G APOSOR400015-5G
4-Bromoisatoic anhydride 97%
4-Bromoisatoic anhydride
Vzorec: C₈H₄BrNO₃
Teplota tavenia: 256 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11113115
Číslo CAS: 76561-16-5