Tlačiť
2-Chloro-p-cresol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR399012-25G OR399012-5G OR399012-1G OR399012-10G
APOSOR399012-25GEA 227.04 EUR
APOSOR399012-25G APOSOR399012-5G APOSOR399012-1G APOSOR399012-10G
2-Chloro-p-cresol 97%
2-Chloro-p-cresol
Vzorec: C₇H₇ClO
Teplota varu: 196 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070639
Číslo CAS: 6640-27-3
OSN: 2669
ADR: 6.1,II