Tlačiť
(4-Nitrophenyl)acetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Nitrophenylacetic acid
OR3989-100G OR3989-25G OR3989-1G
APOSOR3989-100GEA 0 EUR
APOSOR3989-100G APOSOR3989-25G APOSOR3989-1G
(4-Nitrophenyl)acetic acid 97%
(4-Nitrophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
Teplota tavenia: 150…156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007383
Číslo CAS: 104-03-0
EINECS: 203-168-5