Tlačiť
(2-Nitrophenyl)acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2-Nitrophenyl)acetic acid
OR3988-100G OR3988-25G
APOSOR3988-100GEA 54.95 EUR
APOSOR3988-100G APOSOR3988-25G
(2-Nitrophenyl)acetic acid
(2-Nitrophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄NO₂)CH₂COOH
Teplota tavenia: 137…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007190
Číslo CAS: 3740-52-1
EINECS: 223-128-0