Tlačiť
N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-[N-(2-Hydroxyethyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid, (4-(N-(2-Hydroxyethyl)sulphamoyl)phenyl)boronic acid
OR3985-100MG OR3985-250MG
APOSOR3985-100MGEA 24.95 EUR
APOSOR3985-100MG APOSOR3985-250MG
N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide 95%
N-(2-Hydroxyethyl)-4-boronobenzenesulphonamide
Vzorec: C₈H₁₂BNO₅S
Teplota tavenia: 278…284 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07363750
Číslo CAS: 850568-77-3