Tlačiť
3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Isobutylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR3982-1G OR3982-5G OR3982-25G
APOSOR3982-1GEA 66.49 EUR
APOSOR3982-1G APOSOR3982-5G APOSOR3982-25G
3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₆BNO₃
Teplota tavenia: 224…230 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04115692
Číslo CAS: 723282-09-5