Tlačiť
3-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3972-10G OR3972-100G OR3972-25G
APOSOR3972-10GEA 34.9 EUR
APOSOR3972-10G APOSOR3972-100G APOSOR3972-25G
3-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
3-Chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆Cl₂O₂S
Teplota tavenia: 69…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052198
Číslo CAS: 80563-86-6
OSN: 3261
ADR: 8,II