Tlačiť
Paracetamol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
OR3962-5KG OR3962-1KG OR3962-250G
APOSOR3962-5KGEA 655.44 EUR
APOSOR3962-5KG APOSOR3962-1KG APOSOR3962-250G
Paracetamol 98%
Paracetamol
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota tavenia: 168…172 °C
Hustota: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002328
Číslo CAS: 103-90-2
EINECS: 203-157-5