Tlačiť
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (E)-3-(4-Boronophenyl)acrylic acid
OR3953-1G OR3953-5G OR3953-25G
APOSOR3953-1GEA 92.93 EUR
APOSOR3953-1G APOSOR3953-5G APOSOR3953-25G
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 96%
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₉BO₄
Mw: 191.9764 g/mol
Teplota tavenia: 222…224 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01075704
Číslo CAS: 159896-15-8