Tlačiť
2,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2,5-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride, 2,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
OR3949-100G OR3949-250G OR3949-25G
APOSOR3949-100GEA 109.51 EUR
APOSOR3949-100G APOSOR3949-250G APOSOR3949-25G
2,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride 97%
2,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₈H₁₃ClN₂
Teplota tavenia: 205 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013382
Číslo CAS: 56737-78-1