Tlačiť
3-Boronobenzenesulphonamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Aminosulphonyl)benzeneboronic acid, 3-Sulphamoylbenzeneboronic acid
OR3945-1G OR3945-250MG
APOSOR3945-1GEA 1498.6 EUR
APOSOR3945-1G APOSOR3945-250MG
3-Boronobenzenesulphonamide 97%
3-Boronobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₈BNO₄S
Teplota tavenia: 260…266 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06659840
Číslo CAS: 850568-74-0