Tlačiť
3-Aminophenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Dihydroxy(3-aminophenyl)borane, (3-Aminophenyl)boronic acid, 3-Aminobenzeneboronic acid, (3-Aminophenyl)metaboric acid
OR3933-5G OR3933-1G OR3933-25G
APOSOR3933-5GEA 28.24 EUR
APOSOR3933-5G APOSOR3933-1G APOSOR3933-25G
3-Aminophenylboronic acid 98%
3-Aminophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₈BNO₂
Mw: 136.95
Teplota tavenia: 138…143 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00007755
Číslo CAS: 30418-59-8