Tlačiť
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: CRT0044876
OR3926-1G OR3926-5G
APOSOR3926-1GEA 83.03 EUR
APOSOR3926-1G APOSOR3926-5G
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆N₂O₄
Teplota tavenia: 264…266 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00044720
Číslo CAS: 6960-45-8
EINECS: 230-154-6