Tlačiť
Chloroacetamidine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloroacetimidamide hydrochloride, 2-Chloroacetamidine hydrochloride
OR3921-25G OR3921-5G
APOSOR3921-25GEA 172.48 EUR
APOSOR3921-25G APOSOR3921-5G
Chloroacetamidine hydrochloride
Chloroacetamidine hydrochloride
Vzorec: C₂H₆Cl₂N₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053013
Číslo CAS: 10300-69-3
EINECS: 233-675-7