Tlačiť
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3920-1G OR3920-5G
APOSOR3920-1GEA 24.95 EUR
APOSOR3920-1G APOSOR3920-5G
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Vzorec: C₅H₇Cl₂NS
Teplota tavenia: 166…168 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00067725
Číslo CAS: 77470-53-2
OSN: 3261
ADR: 8,III