Tlačiť
4-Piperidinemethanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Piperidin-4-ylmethanol
OR3906-100G OR3906-500G
APOSOR3906-100GEA 165.83 EUR
APOSOR3906-100G APOSOR3906-500G
4-Piperidinemethanol 97%
4-Piperidinemethanol
Vzorec: C₆H₁₃NO
Mw: 115.18
Teplota varu: 118…120 °C
Teplota tavenia: 55…59 °C
Hustota: 0.997 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00174228
Číslo CAS: 6457-49-4
OSN: 3263
ADR: 8 III