Tlačiť
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3891-100G OR3891-25G
APOSOR3891-100GEA 191.34 EUR
APOSOR3891-100G APOSOR3891-25G
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Vzorec: C₄HCl₂N₃O₂
Teplota varu: 0,9 °C/0.5mmHg
Teplota tavenia: 28…32 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00127867
Číslo CAS: 49845-33-2