Tlačiť
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3890-250G OR3890-25G OR3890-1KG
APOSOR3890-250GEA 33.17 EUR
APOSOR3890-250G APOSOR3890-25G APOSOR3890-1KG
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan 98%
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane)
Vzorec: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Teplota varu: 125…127 °C
Teplota tavenia: –80 °C
Hustota: 0,77 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 8 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008259
Číslo CAS: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
OSN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II