Tlačiť
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-phenyl-, 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, (3-Carboxy-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzene
OR3883-1G OR3883-250MG OR3883-5G
APOSOR3883-1GEA 302.45 EUR
APOSOR3883-1G APOSOR3883-250MG APOSOR3883-5G
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O₂
Teplota tavenia: 144…145 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08271933
Číslo CAS: 10199-53-8