Tlačiť
2-Morpholin-4-ylisonicotinic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3881-100MG OR3881-1G
APOSOR3881-100MGEA 53.35 EUR
APOSOR3881-100MG APOSOR3881-1G
2-Morpholin-4-ylisonicotinic acid 97%
2-Morpholin-4-ylisonicotinic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₃
Teplota tavenia: 191…193 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03411666
Číslo CAS: 295349-64-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III