Tlačiť
{4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3842-1G OR3842-500MG
APOSOR3842-1GEA 397.36 EUR
APOSOR3842-1G APOSOR3842-500MG
{4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 97%
{4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methylamine
Vzorec: C₁₃H₂₁N₃
Mw: 219.33 g/mol
Hustota: 1.015 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08060530
Číslo CAS: 515162-20-6