Tlačiť
4-Piperidin-1-ylmethylbenzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR3841-1G OR3841-5G
APOSOR3841-1GEA 388.14 EUR
APOSOR3841-1G APOSOR3841-5G
4-Piperidin-1-ylmethylbenzylamine 97%
4-Piperidin-1-ylmethylbenzylamine
Vzorec: C₁₃H₂₀N₂
Mw: 204.32 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07345530
Číslo CAS: 91271-81-7
OSN: 3261
ADR: 8 III