Tlačiť
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
OR3811-100G OR3811-25G
APOSOR3811-100GEA 46.53 EUR
APOSOR3811-100G APOSOR3811-25G
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Teplota tavenia: 113…117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00025206
Číslo CAS: 18595-18-1