Tlačiť
5-Hydroxy-2-methoxylpyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3808-10G OR3808-5G OR3808-1G
APOSOR3808-10GEA 156.62 EUR
APOSOR3808-10G APOSOR3808-5G APOSOR3808-1G
5-Hydroxy-2-methoxylpyridine 98%
5-Hydroxy-2-methoxylpyridine
Vzorec: C6H7NO2
Mw: 125.1300 g/mol
Teplota tavenia: 80…81 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06858737
Číslo CAS: 51834-97-0