Tlačiť
N-Methyl-4-nitroaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3796-25G OR3796-500G
APOSOR3796-25GEA 0 EUR
APOSOR3796-25G APOSOR3796-500G
N-Methyl-4-nitroaniline 97%
N-Methyl-4-nitroaniline
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Teplota tavenia: 149…154 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007305
Číslo CAS: 100-15-2
EINECS: 202-823-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III