Tlačiť
5-Boronopicolinic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Carboxypyridine-5-boronic acid, 2-Carboxy-5-pyridineboronic acid
OR3781-1G OR3781-250MG
APOSOR3781-1GEA 221.51 EUR
APOSOR3781-1G APOSOR3781-250MG
5-Boronopicolinic acid 97%
5-Boronopicolinic acid
Vzorec: C₆H₆BNO₄
Mw: 166.9271 g/mol
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09027238
Číslo CAS: 913836-11-0