Tlačiť
2-(Tributylstannyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
OR3779-25G OR3779-100G OR3779-5G
APOSOR3779-25GEA 0 EUR
APOSOR3779-25G APOSOR3779-100G APOSOR3779-5G
2-(Tributylstannyl)pyridine 95%
2-(Tributylstannyl)pyridine
Remainder tributyltin halide.
Vzorec: C₁₇H₃₁NSn
Teplota varu: 132…134 °C/1mmHg
Hustota: 1,137 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 24 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00052052
Číslo CAS: 17997-47-6
OSN: 2929
ADR: 6.1+3,II