Tlačiť
Ethyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3767-1G OR3767-5G OR3767-25G
APOSOR3767-1GEA 24.95 EUR
APOSOR3767-1G APOSOR3767-5G APOSOR3767-25G
Ethyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Ethyl-4-oxazolecarboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₃
Teplota tavenia: 48 °C
Hustota: 1,177 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114940
Číslo CAS: 23012-14-8