Tlačiť
α,4-Dichlorotoluene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, 4-Chlorobenzyl chloride
OR3764-1KG OR3764-250G OR3764-5KG OR3764-25G OR3764-100G OR3764-400G
APOSOR3764-1KGEA 117.76 EUR
APOSOR3764-1KG APOSOR3764-250G APOSOR3764-5KG APOSOR3764-25G APOSOR3764-100G APOSOR3764-400G
α,4-Dichlorotoluene 99%
α,4-Dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₆Cl₂
Mw: 161.03
Teplota varu: 216…222 °C
Teplota tavenia: 26…30 °C
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000914
Číslo CAS: 104-83-6
EINECS: 203-242-7
OSN: 3427
ADR: 6.1 III