Tlačiť
2,4-Dichlorotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3753-1KG OR3753-500G
APOSOR3753-1KGEA 374.25 EUR
APOSOR3753-1KG APOSOR3753-500G
2,4-Dichlorotoluene
2,4-Dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₆Cl₂
Teplota varu: 199…201 °C
Teplota tavenia: –14 to –13 °C
Hustota: 1,246 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000583
Číslo CAS: 95-73-8
EINECS: 202-445-8
OSN: 3082
ADR: 9+EHS,III