Tlačiť
Ethyl 3-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 3-bromo-5-nitrobenzoate, 3-Bromobenzoic acid ethyl ester
OR3749-1G OR3749-5G OR3749-25G
APOSOR3749-1GEA 74.9 EUR
APOSOR3749-1G APOSOR3749-5G APOSOR3749-25G
Ethyl 3-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Ethyl-3-bromo-5-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrNO₄
Mw: 274.07
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258760
Číslo CAS: 690260-94-7