Tlačiť
3-Amino-4-methylphenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-4-methylbenzeneboronic Acid, 3-Amino-p-tolylboronic Acid, 3-Amino-4-methylphenylboronic Acid
OR3743-5G OR3743-1G
APOSOR3743-5GEA 132.77 EUR
APOSOR3743-5G APOSOR3743-1G
3-Amino-4-methylphenylboronic acid
3-Amino-4-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₁₀BNO₂
Mw: 150.97 g/mol
Teplota tavenia: 250 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01074640
Číslo CAS: 22237-12-3