Tlačiť
Isoquinoline-5-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Isoquinolin-5-amine, 5-Aminoisoquinoline
OR3742-1G OR3742-5G
APOSOR3742-1GEA 24.95 EUR
APOSOR3742-1G APOSOR3742-5G
Isoquinoline-5-amine
Isoquinoline-5-amine
Vzorec: C₉H₈N₂
Teplota tavenia: 125…131 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006907
Číslo CAS: 1125-60-6
EINECS: 214-408-3