Tlačiť
5-Aminopicolinic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 5-Amino-2-pyridinecarboxylic acid
OR3731-1G OR3731-5G OR3731-10G
APOSOR3731-1GEA 24.91 EUR
APOSOR3731-1G APOSOR3731-5G APOSOR3731-10G
5-Aminopicolinic acid
5-Aminopicolinic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Mw: 138.13
Teplota tavenia: 216…219 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02684600
Číslo CAS: 24242-20-4