Tlačiť
2-Amino-4-chloropyrimidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-chloropyrimidin-2-amine
OR3722-100G OR3722-25G OR3722-5G
APOSOR3722-100GEA 361.01 EUR
APOSOR3722-100G APOSOR3722-25G APOSOR3722-5G
2-Amino-4-chloropyrimidine 98%
2-Amino-4-chloropyrimidine
Vzorec: C₄H₄ClN₃
Teplota tavenia: 155…160 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00038021
Číslo CAS: 3993-78-0