Tlačiť
4-Bromo-2-thenoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
OR3714-100G OR3714-25G OR3714-5G
APOSOR3714-100GEA 229.44 EUR
APOSOR3714-100G APOSOR3714-25G APOSOR3714-5G
4-Bromo-2-thenoic acid 98%
4-Bromo-2-thenoic acid
Vzorec: C₅H₃BrO₂S
Teplota tavenia: 118…122 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03422294
Číslo CAS: 16694-18-1