Tlačiť
5-Bromo-2-chloro-4-(methylthio)pyrimidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3705-1G OR3705-5G
APOSOR3705-1GEA 51.74 EUR
APOSOR3705-1G APOSOR3705-5G
5-Bromo-2-chloro-4-(methylthio)pyrimidine 97%
5-Bromo-2-chloro-4-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₅H₄BrClN₂S
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07781218
Číslo CAS: 59549-51-8