Tlačiť
5-Bromo-2-chloroisonicotinic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3702-100G OR3702-25G
APOSOR3702-100GEA 252.31 EUR
APOSOR3702-100G APOSOR3702-25G
5-Bromo-2-chloroisonicotinic acid 97%
5-Bromo-2-chloroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₃BrClNO₂
Teplota tavenia: 220…224 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07375114
Číslo CAS: 886365-31-7