Tlačiť
3-Chloro-4-methylbenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3687-25G OR3687-5G OR3687-100G
APOSOR3687-25GEA 39.79 EUR
APOSOR3687-25G APOSOR3687-5G APOSOR3687-100G
3-Chloro-4-methylbenzonitrile 98%
3-Chloro-4-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₆ClN
Teplota tavenia: 46…48 °C
Teplota vzplanutia: 84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001799
Číslo CAS: 21423-81-4
EINECS: 244-381-3
OSN: 1325
ADR: 4.1,II