Tlačiť
3-Methoxyphenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Methoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methoxyphenyl)borane, 3-Methoxybenzeneboronic acid
OR3664-25G OR3664-100G
APOSOR3664-25GEA 33.13 EUR
APOSOR3664-25G APOSOR3664-100G
3-Methoxyphenylboronic acid 97%
3-Methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₃
Mw: 151.96
Teplota tavenia: 160…163 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00161359
Číslo CAS: 10365-98-7