Tlačiť
6-Bromoquinolin-4-ol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromo-4-quinolinol, 6-Bromo-4-hydroxyquinoline
OR3631-1G OR3631-5G
APOSOR3631-1GEA 0 EUR
APOSOR3631-1G APOSOR3631-5G
6-Bromoquinolin-4-ol
6-Bromoquinolin-4-ol
Vzorec: C₉H₆BrNO
Mw: 224.0540 g/mol
Teplota tavenia: 281…283 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00272435
Číslo CAS: 145369-94-4