Tlačiť
2,4,6-Trimethoxyaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3630-1G OR3630-250MG
APOSOR3630-1GEA 318.49 EUR
APOSOR3630-1G APOSOR3630-250MG
2,4,6-Trimethoxyaniline
2,4,6-Trimethoxyaniline
Vzorec: C₉H₁₃NO₃
Teplota varu: 125…127 °C/0,1mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017165
Číslo CAS: 14227-17-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III