Tlačiť
3-Methyl-4-pyridineboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Picoline-4-boronic acid, (3-Methylpyridin-4-yl)boronic acid
OR361538-1G OR361538-5G
APOSOR361538-1GEA 172.24 EUR
APOSOR361538-1G APOSOR361538-5G
3-Methyl-4-pyridineboronic acid 98%
3-Methyl-4-pyridineboronic acid
Vzorec: C₆H₈BNO₂
Mw: 136.9400 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD03095365
Číslo CAS: 894808-72-1